Learn More
Clorhidrato de buformina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buformin Hydrochloride |
| CAS | 1190-53-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H15 N5 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Biguanide, 1-butyl-, monohydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-butyl-, monohydrochloride, 1-Butylbiguanide hydrochloride, 1-Butylbiguanide, monohydrochloride, 1-Butyldiguanide hydrochloride, Andere, Biforon, Bigunal, Bufonamin, Buformin hydrochloride, Bulbonin, Diabrin, Dibetos, Glibutide, Gliporal, Glybutide, Insulamin, Krebon, N-Butylbiguanide hydrochloride, N1-Butyl-biguanide hydrochloride, N1-n-Butylbiguanide hydrochloride, Panformin, Sindiatil, Tidemol, Ziavetine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H |
| SMILES | Cl.CCCCNC(=N)NC(=N)N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 1-butil-3-carbamimidoilguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.68 |
| Mostrar más |