Learn More
Clorhidrato de buformina, LoGiCal
Código de producto. 30458934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458934 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458934 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1843.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buformin Hydrochloride
CAS 1190-53-0
Nombres de analitos o componentes Buformin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H15 N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Biguanide, 1-butyl-, monohydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-butyl-, monohydrochloride, 1-Butylbiguanide hydrochloride, 1-Butylbiguanide, monohydrochloride, 1-Butyldiguanide hydrochloride, Andere, Biforon, Bigunal, Bufonamin, Buformin hydrochloride, Bulbonin, Diabrin, Dibetos, Glibutide, Gliporal, Glybutide, Insulamin, Krebon, N-Butylbiguanide hydrochloride, N1-Butyl-biguanide hydrochloride, N1-n-Butylbiguanide hydrochloride, Panformin, Sindiatil, Tidemol, Ziavetine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCNC(=N)NC(=N)N
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-butil-3-carbamimidoilguanidina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 193.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1094 g/mol