Learn More
Clorhidrato de buformina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buformin-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1215700-80-3 |
| Fórmula molecular | C6H7D9ClN5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Butyl-d9-idodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-Butyl-d9-biguanide Hydrochloride, 1-Butylbiguanide-d9 Hydrochloride, Buformine-d9 Hydrochloride, Butformin-d9 Hydrochloride, Butylbiguanide-d9 Hydrochloride, Butyldiguanide-d9 Hydrochloride, DBV-d9 Hydrochloride, Dibetos B-d9 Hydrochloride, Glybigid-d9 Hydrochloride, H 224-d9 Hydrochloride, N1-Butylbiguanide-d9 Hydrochloride, W 37-d9 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | NC(NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de 3-carbamimidoil-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.17 |