Learn More
Clorhidrato de N-óxido de buflomedil, Mikromol™
Código de producto. 30050146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050146 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0066.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de buflomedil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731671-51-3
Nombres de analitos o componentes Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO5.ClH/c1-21-13-11-15(22-2)17(16(12-13)23-3)14(19)7-6-10-18(20)8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCC[N+]2([O-])CCCC2)c(OC)c1
Nombre IUPAC 4-(1-oxidopirrolidin-1-io-1-il)-1-(2,4,6-trimetoxifenil)butan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 359.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.15 g/mol