Learn More
Clorhidrato de buflomedil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buflomedil hydrochloride |
| CAS | 35543-24-9 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-pirrolidin-1-il-1-(2,4,6-trimetoxifenil)butan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.155 |