Learn More
Buflomedil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448336 100 mg 100 miligramos
16422156 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0484
MedChemExpress Buflomedil hydrochloride is a vasodilator used to treat claudication or the symptoms of peripheral arterial disease.
Buflomedil hydrochloride is a vasodilator used to treat claudication or the symptoms of peripheral arterial disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26ClNO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 55 mg/mL (159.95 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (96.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1OC)CCCN2CCCC2.Cl
Peso molecular (g/mol) 343.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.85
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid