Learn More
Clorhidrato de buflomedil, LoGiCal
Código de producto. 30459421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459421 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459421 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0066.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Nombres de analitos o componentes Buflomedil hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-1-il-1-(2,4,6-trimetoxifenil)butan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 343.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.155 g/mol