Learn More
Clorhidrato de buflomedil 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463820 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463820 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0066.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de buflomedil 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Nombres de analitos o componentes Buflomedil hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12 H,4-10H2,1-3H3;1 H
SMILES Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-1-il-1-(2,4,6-trimetoxifenil)butan-1-ona;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 343.85
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.155 g/mol