Learn More
Macherey-Nagel™ Tampones para kits NucleoSpin™ Virus
Descripción
Los kits compatibles incluyen:
- NucleoSpin™ RNA Virus
- NucleoSpin™ RNA Virus F
- NucleoSpin™ Dx Virus
- NucleoSpin™ 8/96 Virus
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de lisis RAV1 + |
| CAS | 593-84-0 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN y ADN viral |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de virus compatibles NucleoSpin |
| pH | De 7.0 a 7.5 |
| Forma física | Líquido (RAV1), Liofilizado (ARN portador) |
| Cantidad | 40 mL de RAV1 + 1,0 mg de ARN portador |
| Olor | Inodoro |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer RAV1 (40 mL) plus Carrier RNA
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate