Learn More
Macherey-Nagel™ Tampones para kits NucleoSpin™ Virus
Descripción
Los kits compatibles incluyen:
- NucleoSpin™ RNA Virus
- NucleoSpin™ RNA Virus F
- NucleoSpin™ Dx Virus
- NucleoSpin™ 8/96 Virus
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de lisis RAV1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN y ADN viral |
| Para utilizar con (equipo) | Compatible NucleoSpin Virus kits |
| pH | 7.0 to 7.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 120 mL |
| Formulación | Guanidinium thiocyanate; Water |
| Olor | Inodoro |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer RAV1 (120 mL)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiochloride, triton x-100
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?