Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lisis LBP
Descripción
NucleoSpin™ Kits de ARN Plus
- Columnas de eliminación de gDNA incluidas – digestión con rDNasa sin consumir mucho tiempo
- Manejo cómodo – Aclaramiento de lisados y eliminación de ADNg utilizando la misma columna (en un solo paso)
- Nuevo tampón de lisis – Excepcionalmente eficiente, sin necesidad de mercaptoetanol ni TCEP
- Sistema de membrana de sílice de dos columnas (una para la eliminación de ADN y otra para el aislamiento de ARN)
- Aplicaciones posteriores: RT-PCR en tiempo real, transferencia Northern, extensión de cebadores, tecnología de matriz, ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución de unión BS |
| CAS | 593-84-0 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN de células y tejidos |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoSpin Kit RNA Plus |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 30 mL |
| Formulación | Diacetato de etileneglicol |
| Olor | Inodoro |
| Información de solubilidad | 0 a 16% en agua |