Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lisis LBP
Código de producto. 15839127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 mL
Nombre del producto químico o material:
Solución de unión BS
Tampón de lisis LBP
Tamaño de la unidad:
125 ml
30 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
15839127 125 mL Tampón de lisis LBP 125 ml
15849127 30 mL Solución de unión BS 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15839127 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740906.125
Soluciones tampón adicionales para su uso con kits NucleoSpin™ RNA Plus, para un aislamiento eficaz y rápido de ARN de células y tejidos.
NucleoSpin™ Kits de ARN Plus
  • Columnas de eliminación de gDNA incluidas – digestión con rDNasa sin consumir mucho tiempo
  • Manejo cómodo – Aclaramiento de lisados y eliminación de ADNg utilizando la misma columna (en un solo paso)
  • Nuevo tampón de lisis – Excepcionalmente eficiente, sin necesidad de mercaptoetanol ni TCEP
  • Sistema de membrana de sílice de dos columnas (una para la eliminación de ADN y otra para el aislamiento de ARN)
  • Aplicaciones posteriores: RT-PCR en tiempo real, transferencia Northern, extensión de cebadores, tecnología de matriz, ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de lisis LBP
CAS 593-84-0
Color Ligeramente amarillo
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN de células y tejidos
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin RNA Plus kit
pH 6.5 to 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL
Formulación Guanidinium thiocyanate; Water
Olor Inodoro
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer LBP (125 mL)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate