Learn More
Macherey-Nagel™ Tampones para kits NucleoSpin™ Plasmid
Descripción
Para su uso con los siguientes kits de purificación de ADN NucleoSpin™ Plasmid:
- NucleoSpin™ Plasmid (tapa/sin tapa)
- NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
- NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
- NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (kit completo/básico)
- NucleoSpin™ Plasmid con grado de transfección
- NucleoSpin™ 96 Plasmid con grado de transfección (kit completo/básico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lysis Buffer A2 |
| CAS | 1310-73-2d |
| Color | Incolora |
| Descripción | Without LyseControl |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de ADN plasmídico de alta pureza |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoSpin™ Plasmid kits |
| pH | >12 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 3000 mL |
| Formulación | Sodium hydroxide solution, diluted; Dodecyl sulfate, sodium salt; Water |
| Mostrar más |