Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada (frasco)
Código de producto. p-7113093
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
225,0 g - 229,0 g
90g ± 1,5g
De 225 a 229 g
De 99 a 101 g
Tipo de empaquetado:
10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja
10 frascos con tapón de rosca en una caja
Caja con 10 frascos de cuello ancho con tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso de llenado Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
13255469 225,0 g - 229,0 g 10 frascos con tapón de rosca en una caja paquete de 10
11962632 90g ± 1,5g 10 frascos con tapón de rosca en una caja paquete de 10
13255439 De 99 a 101 g 10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja paquete de 10
10701104 De 225 a 229 g Caja con 10 frascos de cuello ancho con tapón de rosca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Código de producto. 13255469 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' BO0201S
Enriquezca las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de salmonela utilizando estos frascos de medio preparados.
Enriquezca las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de salmonela con el medio en frasco preparado de agua de peptona tamponada Thermo Scientific™ Oxoid™. El agua de peptona tamponada es un medio de enriquecimiento previo no selectivo.
En las muestras de alimentos pueden aparecer células de Salmonella en pequeñas cantidades o con lesiones subletales. El enriquecimiento previo en agua de peptona tamponada no selectiva da más tiempo a las células para que se reparen y se multipliquen antes de su introducción en un cultivo selectivo, lo que incrementa las posibilidades de recuperación de especies de Salmonella de la muestra.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
  • Ayuda a la recuperación de las células de Salmonella dañadas.
La muestra para análisis se añade a agua de peptona tamponada en una proporción de 1:10 y se incuba a 37° ± 1 °C durante 18 horas + 2 horas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Agua de peptona tamponada (frasco)
Formato Frasco de jarabe
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 225,0 g - 229,0 g
Tipo de empaquetado 10 frascos con tapón de rosca en una caja
Cantidad 10/paq.