Learn More
Comprimidos de tampón, pH 4 (ftalato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 10734751 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 comprimidos
Tamaño de la unidad:
50 TAB
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10734751 50 comprimidos 50 TAB
1 options
Código de producto. 10734751 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4760/77
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Tabletas de tampón, pH 4 (ftalato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical, Envase blanco: Tarro de cristal, cantidad: 50 comprimidos, Número MDL: 81857, Forma física: Sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
pH 4
Forma física Sólido
Cantidad 50 comprimidos
Formulación Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, sal monopotásica
Número MDL 81857
Envase Tarro de cristal
Información de solubilidad Soluble en agua