Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lavado MR3
Descripción
NucleoMag™ ARN
- El procedimiento de un tubo minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
- Formato de la placa de 96 pocillos probado
- Pequeños volúmenes de elución ≥ 50 μL
- Adecuado para procesamiento manual y automatizado.
- ADNasa recombinante incluida.
- Agente reductor TCEP incluido (noβ -mercaptoetanol necesario)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de lavado MR3 |
| CAS | 593-84-0 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN de muestras de tejido y células |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoMag™ Kit de ARN |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 320 mL |
| Formulación | tiocianato de guanidinio; etanol; Agua |
| Olor | Alcohólico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer MR3 (320 mL)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, Tergitol