Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lavado MR3
Descripción
NucleoMag™ ARN
- El procedimiento de un tubo minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
- Formato de la placa de 96 pocillos probado
- Pequeños volúmenes de elución ≥ 50 μL
- Adecuado para procesamiento manual y automatizado.
- ADNasa recombinante incluida.
- Agente reductor TCEP incluido (noβ -mercaptoetanol necesario)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de lisis MR1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN de muestras de tejido y células |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoMag™ RNA kit |
| pH | 6.5 to 7.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 125 mL |
| Formulación | Guanidinium thiocyanate; Water |
| Olor | Inodoro |