Learn More
Solución tampón, tetraoxalato de potasio, pH 1,679, Fisher Chemical™
Código de producto. 12970654 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12970654 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12970654 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL 013 1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer Solution, Potassium Tetraoxalate
CAS 6100-20-5
pH 1.679
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular C4H3KO8
Número MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Envase Frasco
Clave InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC potasio;hidro;oxalato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 218.16
PubChem CID 131698588