Learn More
Disolución amortiguadora con pH 9,2 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Solución de tampón de pH 9,2 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | 9.2 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Número MDL | 163147 |
| Envase | Frasco de plástico de HDPE |