Learn More
Solución tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical™
Código de producto. 10690404 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10690404 500 mL 500 ml
10000210 1 L 1 LT
10685682 2,5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10690404 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/2840/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, CAS: 7778-77-0, Incoloro, Envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 6, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7778-77-0
Color Incolora
pH 6
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Número MDL 81857
Envase Frasco de plástico de HDPE