Learn More
Solución tampón, pH 9,21, METTLER TOLEDO™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| pH | 9.21 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 250 ml |
| Tipo de solución | Tampón de pH |
| Olor | Ninguno |
| Envase | 250 ml |