Learn More
Solución tampón pH 9,180 (25 °C), con fungicida, según DIN 19266, Solstice
Código de producto. 15624020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624020 6 x 1 L paquete de 6
1 options
Código de producto. 15624020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 335956X1L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Con fungicida, según DIN 19266
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 9.180 (25°C)
Nombre de nota Con fungicida, según el DIN 19266
CAS 1330-43-4, 7732-18-5
Punto de ebullición de 100 °C
% mín. CAS >0.1000%, >99.0000%
% máx. CAS <0.5000%, <100.0000%
Densidad 1.0 g/cm3
Para utilizar con (aplicación) pH Calibration
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
pH 9.1
Forma física Liquid
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Tampón
Envase Frasco de polietileno