Especificaciones
| pH | 8.8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Tipo de solución | Buffer |
| Formulación | Tris-chlorhydrate (1.5M) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane 1.5M Buffer solution - pH 8.8. European Pharmacopoeia Ref: 4009900.