Learn More
Solución tampón de pH 8 (20 °C), solución tampón de pH 8 (20 °C), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694000 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15694000 6 x 1 L paquete de 6
1 options
Código de producto. 15694000 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 335476X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Bórax/ácido clorhídrico, trazable al SRM del NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 8.0 (20°C)
Nombre de nota Buffer solution pH 8.0 (20 °C)
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
CAS 1330-43-4, 7647-01-0
Densidad 1.00 g/cm3
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Buffer
Fórmula lineal C6H6
Número MDL MFCD00003009
Envase Frasco de polietileno
Sinónimo Sodium tetraborate buffer solution