Learn More
Solución tampón pH 7, tampón fosfato, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
500 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution pH 7 |
| CAS | 7558-79-4, 7732-18-5 |
| Densidad | 1.0030g/mL |
| Cantidad | 2,5 L |
| Fórmula molecular | H2KO4P |
| Número MDL | MFCD03097944 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.003 |
| Índice Merck | 14, 7659 |
| Presión de vapor | 14mmHg at 20°C |
| Mostrar más |