Learn More
Solución tampón pH 7, tampón fosfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10317531 500 mL 500 ML
10448273 100 mL 100 ML
10114680 1 L 1 LT
11906971 2,5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10317531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    34.65€ / 500 ml
    Ahorro 6.25€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Densidad 1.0030g/mL
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD03097944
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.003
Índice Merck 14, 7659
Presión de vapor 14mmHg at 20°C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09