Learn More
Solución tampón pH 7,0 (20 °C), fosfato dihidrógeno potásico / fosfato de hidrógeno disódico, rastreable a SRM partir de NIST, con fungicida, Solstice
Código de producto. 15664030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15664030 500 mL 500 ml
15634030 100 mL 100 ml
15684030 6 x 100 mL paquete de 6
15654030 1 L 1 litro
15604040 6 x 500 mL paquete de 6
15674030 5 L 5 litros
15694030 6 x 1 L paquete de 6
15644030 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15664030 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 33646500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    7.11€ / 500 ml
    Ahorro 39.89€
    84% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Fosfato dihidrógeno de potasio/fosfato disódico de hidrógeno, trazable a SRM de NIST , con fungicida.
Liderando la industria durante más de 65 años. Solstice ahora ofrece reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión aseguradas.
Composición por litro:
  • 3,52 g de fosfato dihidrógeno potásico (KH2PO4)
  • 7,26 g de fosfato de hidrógeno-2-hidrato disódico (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 7.0
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 7.0 (20 °C)