Learn More
Solución tampón de pH 4,00 (20 °C), Fluka™
Código de producto. 16212892 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16212892 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16212892 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 35080500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Certificado, de color rojo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer Solution pH 4.00 (20°C)
CAS 18996-35-5, 77-92-9, 144-33-2, 7732-18-5
Punto de fusión <0°C
Punto de ebullición 100°C (1.013 hPa)
Color Rojo
pH 4
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico