Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer Solution Ph 2.0 (20°C) |
| Nombre de nota | With fungicide |
| CAS | 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Número MDL | MFCD00146206 |
| Número UN | UN1789 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid