Learn More
Solución tampón pH 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15643180 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15643180 1 L 1 litro
15633180 100 mL 100 ml
15653180 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15643180 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 310451L
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido cítrico/ácido clorhídrico/cloruro sódico, con fungicida, trazable al SRM del NIST y PTB
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C)
Nombre de nota With fungicide
CAS 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9
Cantidad 1 L
Número MDL MFCD00146206
Envase Frasco de plástico
Número UN 1789
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, sodiumchloride, hydrochloric acid