Learn More
Buffer Solution pH 10, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Color | Incolora |
| pH | 10 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo de solución | Buffer |
| Formulación | 54g NH4Cl + 233mL NH4OH 25%/H2O |
| Olor | Ammonia |
| Información de solubilidad | Water Soluble |