Learn More
Solución tampón, pH 10,02, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15667170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15667170 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15667170 Proveedor Fluka N.º de proveedor 82454500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Conforme a DIN 19266
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
Nombre de nota According to DIN 19266
CAS 1336-21-6
Densidad 1.003g/mL at 20°C
pH 10.02
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Envase Frasco de polietileno
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219