Learn More
Solución tampón, pH 1,00, Chem-Lab
Código de producto. 10531373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10531373 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 10531373 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.0203.1000
Edge
Diseñado para la medición del pH y el mantenimiento en muestras muy ácidas. La solución tampón, pH 1, Chem-Lab es una mezcla de cloruro de potasio y ácido clorhídrico con un nivel de pH de 1 a 20 °C. La solución es trazable a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.
Nivel de pH ± 0,02 a la temperatura especificada:
  • pH 0,94 a 0 °C
  • pH 0,99 a 10 °C
  • pH 1,00 a 20 °C
  • pH 1,00 a 25 °C
  • pH 1,00 a 30 °C
  • pH 1,01 a 40 °C
  • pH 1,01 a 50 °C
  • pH 1,01 a 60 °C
  • pH 1,01 a 70 °C
  • pH 1,02 a 80 °C
  • pH 1,02 a 90 °C
Especificaciones
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/mL
pH pH 1
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Tipo de solución Tampón
Formulación KCl-HCl
Olor Inodoro
Trazabilidad según el NIST Yes
Información de solubilidad Soluble en agua