Learn More
Solución tampón de pH 9,0 (20 °C), solución tampón de pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
| pH | 9.0 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | MFCD00066650 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | azanio;hidróxido |