Learn More
Solución tampón pH 9,0 (20 °C), Solución tampón pH 9,0 (20 °C), Solstice
Código de producto. 15634040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15634040 1 L 1 litro
15614040 100 mL 100 ml
15644040 500 mL 500 ml
15664040 6 x 100 mL paquete de 6
15684040 6 x 500 mL paquete de 6
15654040 5 L 5 litros
15674040 6 x 1 L paquete de 6
15624040 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15634040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 336481L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    7.67€ / 1 litros
    Ahorro 60.33€
    88% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Bórax/ácido clorhídrico, trazable al SRM del NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
Para utilizar con (aplicación) pH Calibration
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
pH 9.0
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
Tipo de solución pH Buffer
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Grado Not Available
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 9.0 (20 °C)