Learn More
Solución tampón de pH 8 (20 °C), solución tampón de pH 8 (20 °C), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15684000 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15684000 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15684000 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 335471L
Solicitar formato a granel o personalizado
Bórax/ácido clorhídrico, trazable al SRM del NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 8.0
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219