Learn More
Soluciones tampón, WTW™
Código de producto. 10078720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10078720 25 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10078720 Proveedor WTW N.º de proveedor 209331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.98€
    49.30€ / paquete de 1
    Ahorro 18.68€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución tampón que permite la posibilidad de evaluación/transferencia de datos a un ordenador para obtener la doumentación conforme a GLP con el respirométrico OxiTop™ Control para la medición de la DBO con autocomprobación.
  • Inhibidor de nitrificación
  • Accesorio para la medición automática de DBO OxiTop™ Control
  • Solución tampón que permite la posibilidad de evaluación/transferencia de datos a un ordenador para obtener la documentación conforme a GLP con el respirométrico OxiTop™ Control para la medición de la DBO con autocomprobación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Densidad 1g/cm3
pH 6.5
Forma física Líquida
Cantidad 25 ml
Envase Frasco