Learn More
Solución tampón, 12,0, solución de fosfato disódico de hidrógeno/hidróxido de sodio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15694050 100 mL 100 ml
15614060 6 x 100 mL paquete de 6
15604060 1 L 1 litro
15624060 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15694050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 33651100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de fosfato de hidrógeno de disodio/hidróxido sódico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
Densidad 1.00g/mL at 20°C
pH 12.0
Cantidad 100 mL
Número UN NONH for all modes of transport