Learn More
Solución tampón, 12.0, fosfato de hidrógeno de sodio / solución de hidróxido de sodio, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
| Densidad | 1,00 g/mL a 20 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | pH Calibration |
| pH | 12.0 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 1 L |
| Tipo de solución | pH Buffer |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Grado | Not Available |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer solution pH 12.0 (20 °C)