Learn More
Solución tampón, 11.0, ácido bórico / solución de hidróxido de sodio / cloruro de potasio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15654050 500 mL 500 ml
15634050 100 mL 100 ml
15664050 6 x 100 mL paquete de 6
15644050 1 L 1 litro
15684050 6 x 500 mL paquete de 6
15674050 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15654050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 33650500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido bórico/solución de hidróxido sódico/cloruro de potasio
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 11.0
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport