Learn More
Buffer, Estándar de Referencia, pH 11,00 ± 0,01 a 25 °C, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer, Reference Standard |
| Nombre de nota | pH 11,00 ±0,01 a 25 °C |
| CAS | 7558-79-4, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| % mín. CAS | 97.0, 1.02, 0.11 |
| % máx. CAS | 100.0, 1.06, 0.11 |
| Color | Incolora |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración |
| Mostrar más |