Learn More
Almohadas de polvo amortiguador, Hach Pacific Pty Ltd
Código de producto. 15618115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 uds.
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
pH:
10,01 ±0,02
4,01 ±0,02
7.00 ±0,02
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color pH Tamaño de la unidad
15618115 250 uds. Rojo 4,01 ±0,02 paquete de 250
15669524 250 uds. Azul 10,01 ±0,02 paquete de 250
15628115 250 uds. Amarillo 7.00 ±0,02 paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15618115 Proveedor Hach N.º de proveedor 2226964
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Soluciones patrón de tampón de pH para análisis de laboratorio y de campo.
Almohadas de polvo tampón de pH para calibración de electrodos de pH. Cada almohada en polvo prepara 50 mL de solución tampón fresca. Codificada por colores para facilitar la identificación.
  • Rastreable a NIST materiales de referencia estándar
  • Diseña para usarlo con Hach carteras de contadores y otros contadores.
  • Embalaje fiable
  • Soluciones patrón de tampón de pH para análisis de laboratorio e in situ
  • Sobres de polvo de tampón de pH para la calibración de electrodos de pH. Cada sobre en polvo prepara 50 ml de solución tampón fresca. Con codificación por colores para facilitar la identificación.
  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Tanto en el laboratorio como in situ, obtenga siempre resultados de medición en los que pueda confiar. La calidad del pH estándar que se utiliza es clave.
  • Diseñado para su uso con la gama de medidores Hach y otros medidores.
  • La base para la medición exacta del pH es un cuidado meticuloso y la calibración del electrodo de pH.
  • Embalaje fiable
  • Se suministra en un embalaje hermético que garantiza la vida útil.
    Especificaciones
  • Codificados con color: Sí
  • Descripción: Reactivo de calibración de tampón de pH
  • Trazable al NIST: Sí
  • Tipo de envase: Sobres de polvo
  • Vida útil: 24 meses
  • Observaciones especiales: Descarte
  • Preparación de la solución después de su uso
  • Condiciones de almacenamiento: De 10 a 25 °C (protección contra la luz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Punto de fusión 295 °C a 300 °C (descomposición)(literatura)
Punto de ebullición 98,5 °C a 99,5 °C (740 mmHg) (literatura)
Color Rojo
pH 4,01 ±0,02
Forma física Polvo
Cantidad 250 uds.
Fórmula molecular C8H5KO4
Envase Sobres de polvo
Peso molecular (g/mol) 204.22
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer Powder Pillows pH 4.01
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, SPADNS