Learn More
Tampón, pH 11, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.01g/mL |
| pH | 11.00 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Formulación | Cloruro de potasio, gránulos de hidróxido de sodio, ácido bórico |
| Fórmula molecular | H3BO3-KCl-NaOH |
| Trazabilidad según el NIST | Traceable to NIST |