Learn More
Concentrado de tampón de pH 6,00, para 500 ml de solución tampón, solución de ácido cítrico/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 c/u
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15635330 6 x 1 c/u paquete de 6
1 options
Código de producto. 15635330 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 387456X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer concentrate pH 6.00
Nombre de nota For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 1310-73-2, 7732-18-5, 5949-29-1
% máx. CAS ≤0.0010%, ≤9.0000%
% mín. CAS ≥7.0000%
Cantidad 6 x 1 c/u
Tipo de solución Buffer
Envase Ampolla