Learn More
Buffer concentrate pH 5.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 c/u
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15615330 6 x 1 c/u paquete de 6
1 options
Código de producto. 15615330 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 387446X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para 500 ml de solución tampón, solución de ácido cítrico/hidróxido sódico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer concentrate pH 5.00
Nombre de nota For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 7732-18-5, 1310-73-2, 5949-29-1
% máx. CAS ≤0.0005%, ≤75.0000%
% mín. CAS ≥69.5000%
Cantidad 6 x 1 c/u
Tipo de solución Buffer
Número MDL MFCD00147223
Envase Ampolla