Learn More
Concentrado de tampón de pH 4,00, para 500 ml de solución tampón, solución de ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro sódico, Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer concentrate pH 4.00 |
| Nombre de nota | For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution |
| CAS | 18996-35-5, 7647-14-5 |
| % máx. CAS | ≤10.0000%, ≤5.0000% |
| pH | 4 |
| Cantidad | 6 x 1 c/u |
| Tipo de solución | Buffer |
| Envase | Ampolla |
| Número UN | NONH for all modes of transport |