Learn More
Buffer concentrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15652230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15652230 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15652230 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 223581500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
pH 7.00
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 64-02-8, 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥1.00%, ≥10.00%, ≥70.00%
% máx. CAS <5.00%, <20.00%, <90.00%
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Notas de grado de pureza Buffer concentrates
Envase Frasco de plástico