Learn More
Bufexamac, MedChemExpress
Código de producto. 16492156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492156 500 mg 500 miligramos
16418346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0494
MedChemExpress Bufexamac is a class IIB histone deacetylases (HDAC6 and HDAC10) inhibitor used as an anti-inflammatory agent.
Bufexamac is a class IIB histone deacetylases (HDAC6 and HDAC10) inhibitor used as an anti-inflammatory agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bufexamac
CAS 2438-72-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17NO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Bufexamic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (447.89 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)CC1=CC=C(OCCCC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 223.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus