Learn More
Bufexamac, LoGiCal
Código de producto. 30462581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462581 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462581 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0179.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bufexamac
CAS 2438-72-4
Nombres de analitos o componentes Bufexamac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bufexamac, 4-Butoxy-N-hydroxy-benzeneacetamide, 2-(p-Butoxyphenyl)-acetohydroxamic acid, 2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid, 4-Butoxyphenylacethydroxamic acid, Anderm, Bufexamic acid, CP 1044J3, Droxarol, Droxaryl, Feximac, Flogocid, Flogocid N plasti, Flogocid N plastigel, Malipuran, Mofenar, Norfemac, Parfenac, Parfenal, p-Butoxyphenylacethydroxamic acid, p-Butoxyphenylacetohydroxamic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-butoxifenil)-N-hidroxiacetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 223.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1208 g/mol