Learn More
Bufexamac EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 17940996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940996 100 mg 100 miligramos
17913216 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17940996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0179.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bufexamac EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Butoxyphenyl)acetamide
CAS 3413-59-0
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Butoxyphenyl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(4-Butoxyphenyl)acetamide, Bufexamac Imp. D (EP), Bufexamac Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14)
SMILES CCCCOc1ccc(CC(=O)N)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-butoxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 207.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1259 g/mol